Läs mer
Cyklohexylamin, 98+%
Beskrivning
Cyklohexylamin är användbar som mellanprodukt vid organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för att framställa pendantarmade dialdehyder, bromohexin-HCl och sulfenamidbaserade reagenser. Det används i stor utsträckning vid produktion av vulkaniseringsacceleratorer som N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfonamid (CBS) och konstgjorda sötningsmedel (cyklamater). Som korrosionsinhibitor används den vid behandling av pannvatten och förhindrar korrosion av metallytor som uppstår på grund av löst koldioxid. Det är involverat som lösningsmedel i syntesen av en oorganisk-organisk hybridhalvledare, ZnS/CHA (CHA = cyklohexylamin) nanokompositer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cyklohexylamin är användbar som mellanprodukt i organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för att framställa pendantarmade dialdehyder, bromohexin-HCl och sulfenamidbaserade reagenser. Det används i stor utsträckning vid produktion av vulkaniseringsacceleratorer som N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfonamid (CBS) och konstgjorda sötningsmedel (cyklamater). Som korrosionsinhibitor används den vid behandling av pannvatten och förhindrar korrosion av metallytor som uppstår på grund av löst koldioxid. Det är involverat som lösningsmedel i syntesen av en oorganisk-organisk hybridhalvledare, ZnS/CHA (CHA = cyklohexylamin) nanokompositer.
Löslighet Blandbar med vatten, etanol
, etrar, aceton, alkohol och ketoner.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, koldioxid, natriumhypoklorit, organiska syror, mineralsyror och peroxider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexylamine |
| Smältpunkt | -18 °C |
| Densitet | 0.868 |
| Kokpunkt | 133 °C till 134 °C |
| Flampunkt | 27 °C (81 °F) |
| Brytningsindex | 1.4585 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2357 |
| Beilstein | 471175 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.