Läs mer
Cyklohexylamin, 98+%
Produktkod. 11412548
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412548 2500 mL 2500ml
11314539 100 mL 100ml
11402548 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15851.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99,177 g/mol
Cyklohexylamin är användbar som mellanprodukt vid organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för att framställa pendantarmade dialdehyder, bromohexin-HCl och sulfenamidbaserade reagenser. Det används i stor utsträckning vid produktion av vulkaniseringsacceleratorer som N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfonamid (CBS) och konstgjorda sötningsmedel (cyklamater). Som korrosionsinhibitor används den vid behandling av pannvatten och förhindrar korrosion av metallytor som uppstår på grund av löst koldioxid. Det är involverat som lösningsmedel i syntesen av en oorganisk-organisk hybridhalvledare, ZnS/CHA (CHA = cyklohexylamin) nanokompositer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklohexylamin är användbar som mellanprodukt i organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för att framställa pendantarmade dialdehyder, bromohexin-HCl och sulfenamidbaserade reagenser. Det används i stor utsträckning vid produktion av vulkaniseringsacceleratorer som N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfonamid (CBS) och konstgjorda sötningsmedel (cyklamater). Som korrosionsinhibitor används den vid behandling av pannvatten och förhindrar korrosion av metallytor som uppstår på grund av löst koldioxid. Det är involverat som lösningsmedel i syntesen av en oorganisk-organisk hybridhalvledare, ZnS/CHA (CHA = cyklohexylamin) nanokompositer.
Löslighet Blandbar med vatten, etanol
, etrar, aceton, alkohol och ketoner.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, koldioxid, natriumhypoklorit, organiska syror, mineralsyror och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-91-8
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.177
MDL-nummer MFCD00001486
InChI-nyckel PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC-namn cyklohexanamin
LEDER C1CCC(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine
Smältpunkt -18 °C
Densitet 0.868
Kokpunkt 133 °C till 134 °C
Flampunkt 27 °C (81 °F)
Brytningsindex 1.4585
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2357
Beilstein 471175
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,2729
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, etrar, aceton, alkohol och ketoner.
Formel vikt 99.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.