Läs mer
Cyklohexylamin, fri bas, 98 till 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462132 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11462132 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215074525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine
Namnnotering Free Base
CAS 108-91-8
Färg Färglös
Densitet 0.819g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall 98 to 99%
Odör Strong, fishy, amine odor
Molekylformel C6H13N
MDL-nummer MFCD00001486
Kvantitet 25 mL
Synonym cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
InChI-nyckel PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(CC1)N
IUPAC-namn cyklohexanamin
Molekylvikt (g/mol) 99.177
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
Formel vikt 99.2
Fysisk form Vätska