Läs mer
Cyklohexylaminhydrobromid, 98 %
Produktkod. 11395179
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395179 100 g 100g
11305189 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18439.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 26227-54-3 | C6H14BrN | 180,089 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26227-54-3
Molekylformel C6H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 180.089
MDL-nummer MFCD00034986
InChI-nyckel QOHWJRRXQPGIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrobromide, cyclohexanamine hydrobromide, cyclohexylammonium bromide, cyclohexanamine, hydrobromide, cyclohexanaminium bromide, cyclohexyl amine hydrobromide, acmc-1ccru, cyclohexylamine hbr, ksc268i9n, cyclohexamine, hydrobromide salt
PubChem CID 117303
IUPAC-namn cyklohexanamin;hydrobromid
LEDER C1CCC(CC1)N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine hydrobromide
Smältpunkt 197 °C till 201 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3908098
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 180.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.