Läs mer
Cyclohexylamine Hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31004704
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31004704 500 g 500g
30999432 25 g 25g
30995595 1 kg 1kg
30996354 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31004704 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD122790500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine Hydrochloride
CAS 4998-76-9
Molekylformel C6H14ClN
MDL-nummer MFCD00050540
Kvantitet 500 g
LEDER NC1CCCCC1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 135.64
Procent renhet 98%