Läs mer
Cyklohexylaminhydroklorid, 98+%
Produktkod. 11473547
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11473547 100 g 100g
11483547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11473547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17308.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4998-76-9 | C6H14ClN | 135,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4998-76-9
Molekylformel C6H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 135.64
MDL-nummer MFCD00050540
InChI-nyckel ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361
PubChem CID 2723770
IUPAC-namn cyklohexanamin; hydroklorid
LEDER [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine hydrochloride
Smältpunkt 206°C to 209°C
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 3613002
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 135.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.