Läs mer
Cyclohexylamine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10637682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10637682 500 g Plastflaska 500g
10245090 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134655000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 4998-76-9 | Molecular Formula: C6H14ClN | Molecular Weight: 135.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4998-76-9
Molekylformel C6H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 135.64
MDL-nummer MFCD00050540
InChI-nyckel ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361
PubChem CID 2723770
IUPAC-namn cyklohexanamin; hydroklorid
LEDER [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 207,0 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 306,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 83 g/100 ml vatten (17 °C). Andra lösligheter: lösliga i de flesta vanliga organiska lösningsmedel, praktiskt taget olösliga i etrar
Formel vikt 135.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.