Läs mer
Cyclohexylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828870
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828870 2.5 L 2.5 L
15808870 100 mL 100ml
15818870 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15828870 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028852500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-91-8
Specifikationer
Smältpunkt -18°C
Densitet 0.87 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 133°C to 134°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001486
Kvantitet 2.5 L
Synonym Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine, Cyclohexylamine
Molekylvikt (g/mol) 99.17