Läs mer
Cyklohexylamin, TRC
Produktkod. 30361816
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30361816 50 mL
1 options
Produktkod. 30361816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98455550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Molekylformel C6 H13 N
Kvantitet 50 mL
Synonym Cyclohexylamine (6CI,8CI), 1-Aminocyclohexane, 1-Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Aminohexahydrobenzene, Benzenamine, hexahydro-, Biodur E 1, HY, Hexahydroaniline, Monocyclohexylamine, N-Cyclohexylamine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
LEDER NC1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexanamin
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Formel vikt 99.1048