Läs mer
Cyklohexylbensen, 97+%
Produktkod. 11417797
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417797 100 g 100g
11427797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16320.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160,26 g/mol
Cyklohexylbensen används som lösningsmedel med hög kokpunkt. Den finner tillämpning som penetreringsmedel som används i plast, målning och lim. Det fungerar som en tillsats för litiumjonbatterielektrolyt för att förbättra batterisäkerheten. Det används för att framställa intermediärer som fenol och cyklohexanon. Vidare används det vid framställning av flytande kristalldisplay (LCD) material mellan 4-etylcyklohexylbensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklohexylbensen används som lösningsmedel med hög kokpunkt. Den finner tillämpning som penetreringsmedel som används i plast, målning och lim. Det fungerar som en tillsats för litiumjonbatterielektrolyt för att förbättra batterisäkerheten. Det används för att framställa intermediärer som fenol och cyklohexanon. Vidare används det vid framställning av flytande kristalldisplay (LCD) material mellan 4-etylcyklohexylbensoesyra.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-52-1
Molekylformel C12H16
Molekylvikt (g/mol) 160.26
MDL-nummer MFCD00001451
InChI-nyckel IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
IUPAC-namn cyklohexylbensen
LEDER C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylbenzene
Smältpunkt 5°C to 6°C
Densitet 0.945
Kokpunkt 239°C to 240°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1906803
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 160.26
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.