Läs mer
Cyclohexylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10811681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10811681 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10811681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylboronic acid pinacol ester
CAS 87100-15-0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H23BO2
MDL-nummer MFCD04038749
Kvantitet 1 g
Synonym cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
InChI-nyckel OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
IUPAC-namn 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvikt (g/mol) 210.13
PubChem CID 3668596
Formel vikt 210.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.