Läs mer
Cyklohexyldifenylfosfin, 98 %
Produktkod. 10278903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10278903 1 g Glasflaska 1g
10490821 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10278903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406100010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6372-42-5
Molekylformel C18H21P
Molekylvikt (g/mol) 268.34
MDL-nummer MFCD00046360
InChI-nyckel ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
IUPAC-namn cyklohexyl(difenyl)fosfan
LEDER C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyldiphenylphosphine
Smältpunkt 53.0°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 268.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexyldiphenylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.