Läs mer
Cyklohexyldifenylfosfin, 98 %
Produktkod. 11344237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344237 100 g 100g
15451467 1 g 1g
11334237 5 g 5g
11324237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11344237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036708.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268,34 g/mol
Cyklohexyldifenylfosfin används som ligand i kopplingsreaktionen. Det används också som en medicinsk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6372-42-5
Molekylformel C18H21P
Molekylvikt (g/mol) 268.34
MDL-nummer MFCD00046360
InChI-nyckel ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
LEDER C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyldiphenylphosphine
Smältpunkt 58 °C till 62 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn cyklohexyl(difenyl)fosfan
Formel vikt 268.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.