Learn More
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide, 98+%
Product Code. 11320174
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11320174 1 g 1g
11330174 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11320174 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L00698.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13689-20-8 | C18H21OP | 284.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13689-20-8
Molekylformel C18H21OP
Molekylvikt (g/mol) 284.34
MDL-nummer MFCD00014301
InChI-nyckel ICVUZKQDJNUMKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine oxide, diphenyl cyclohexyl phosphine oxide, cyclohexyldiphenylphosphineoxide, phosphine oxide, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphineoxide, acmc-20alcj, diphenylphosphinyl cyclohexane, cyclohexyldiphenylphosphino-1-one, cyclohexyl-phenylphosphoryl benzene, cyclohexyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 83664
IUPAC-namn [cyklohexyl(fenyl)fosforyl]bensen
LEDER O=P(C1CCCCC1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Smältpunkt 166°C to 167°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2943737
Formel vikt 284.34
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.