Läs mer
Cyklohexylmagnesiumklorid, 1,3M lösning i THF/toluen, AcroSeal™
Produktkod. 10462222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462222 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10381543 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377341000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-51-1 , 109-99-9 , 108-88-3
Molekylformel C6H11ClMg
Molekylvikt (g/mol) 142.91
MDL-nummer MFCD00003816
InChI-nyckel WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC-namn magnesium; cyklohexan; klorid
LEDER Cl[Mg]C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylmagnesium chloride
Färg Brun
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Flampunkt −21 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (C6H11)MgCl
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar våldsamt med vatten
Formel vikt 142.91
Fysisk form Lösning
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexylmagnesium chloride, 1.3M solution in THF/toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.