Läs mer
Cyklohexylmagnesiumklorid, 1M i MeTHF
Produktkod. 15478047
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478047 100 mL 100ml
15488047 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51165.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142,91 g/mol
Cyklohexylmagnesiumklorid används som ett Grignard-reagens i ett grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det används som ett reagens för införandet av cyklohexylgruppen; metallering av CH-sura föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyklohexylmagnesiumklorid används som Grignard-reagens i grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det används som ett reagens för införandet av cyklohexylgruppen; metallering av CH-sura föreningar.
Löslighet Det reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Air& fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-51-1
Molekylformel C6H11ClMg
Molekylvikt (g/mol) 142.91
MDL-nummer MFCD00003816
InChI-nyckel WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC-namn magnesium; cyklohexan; klorid
LEDER Cl[Mg]C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylmagnesium chloride
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts violently with water.
Formel vikt 142.91
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, Cyclohexylmagnesium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.