Läs mer
Cyklohexylmagnesiumklorid, 1M i MeTHF
Produktkod. 15488047
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488047 500 mL 500ml
15478047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51165.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142,91 g/mol
Cyklohexylmagnesiumklorid används som ett Grignard-reagens i ett grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det används som ett reagens för införandet av cyklohexylgruppen; metallering av CH-sura föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyklohexylmagnesiumklorid används som Grignard-reagens i grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Det används som ett reagens för införandet av cyklohexylgruppen; metallering av CH-sura föreningar.
Löslighet Det reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Air& fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-51-1
Molekylformel C6H11ClMg
Molekylvikt (g/mol) 142.91
MDL-nummer MFCD00003816
InChI-nyckel WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC-namn magnesium; cyklohexan; klorid
LEDER Cl[Mg]C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylmagnesium chloride
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Den reagerar våldsamt med vatten.
Formel vikt 142.91
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.