Läs mer
Cyklohexylmetanol, Mikromol™
Beskrivning
Cyklohexylmetanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexylmethanol |
| CAS | 100-49-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclohexylmethanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H14 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cyclohexylmethanol, Benzyl Alcohol Imp. B (EP), Benzyl Alcohol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2 |
| LEDER | OCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklohexylmetanol |
| Visa mer |