Läs mer
Cyclohexylmethanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15826790
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15826790 50 mL 50ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15826790 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8416200050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 100-49-2
Densitet 0.93 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00001510
Kvantitet 50 mL
Synonym Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethanol
Molekylvikt (g/mol) 114.19