Läs mer
Cyclohexylmethyl Heptyl Sulfite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexylmethyl Heptyl Sulfite |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3S/c1-2-3-4-5-9-12-16-18(15)17-13-14-10-7-6-8-11-14/h14H,2-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 276.18 |