Läs mer
Cyklohexylmetylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11358245
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358245 5 g 5g
11348245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10129.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 52395-66-1 | C8H13NS | 155,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52395-66-1
Molekylformel C8H13NS
Molekylvikt (g/mol) 155.26
MDL-nummer MFCD00040881
InChI-nyckel RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl isothiocyanate, cyclohexylmethanisothiocyanate, cyclohexanemethylisothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane #
PubChem CID 142928
IUPAC-namn isotiocyanatometylcyklohexan
LEDER S=C=NCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylmethyl isothiocyanate
Densitet 1.02
Kokpunkt 222 °C till 223 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2079123
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 155.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.