Läs mer
Cyklohexyltriphenylfosfoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11432477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432477 25 g 25g
11422477 5 g 5g
11442477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14298.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7333-51-9 | C24H26BrP | 425,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7333-51-9
Molekylformel C24H26BrP
Molekylvikt (g/mol) 425.35
MDL-nummer MFCD00031667
InChI-nyckel QRAKRDZMIONMRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclohexyltriphenylphosphonium bromide, cyclohexyl triphenylphosphonium bromide, cyclohexyltriphenylphosphanium bromide, cyclohexyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-20alcd, cyclohexyltriphenylphosphoniumbromide, cyclohexyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724861
LEDER [Br-].C1CCC(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 265 °C till 272 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3581012
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn cyklohexyl(trifenyl)fosfanium;bromid
Formel vikt 425.36
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.