Läs mer
Cyklohexylurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481397
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481397 100 g 100g
11471397 25 g 25g
11491397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24915.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 698-90-8 | C7H14N2O | 142.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-90-8
Molekylformel C7H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 142.202
MDL-nummer MFCD00014286
InChI-nyckel WUESWDIHTKHGQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexylurea, urea, cyclohexyl, n-cyclohexylurea, n-cyclohexlurea, cyclohexyl urea, amino-n-cyclohexylamide, cyclohexyl-urea, monocyclohexylurea, n'-cyclohexylurea, n'-cyclohexyl urea
PubChem CID 69684
IUPAC-namn cyklohexylurea
LEDER C1CCC(CC1)NC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylurea
Smältpunkt 191°C to 195°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 636914
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.