Läs mer
Cyklohexylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415425
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415425 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15415425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58852.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7565-57-3 | C6H11BrZn | 228.438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den används som primär och sekundär mellanliggande
.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 7565-57-3
Densitet 0.963
Molekylformel C6H11BrZn
MDL-nummer MFCD00671993
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym cyclohexylzinc bromide, cyclohexylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ,cyclohexane, bromo cyclohexyl zinc, cyclohexylzinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel PVURAUIMVICLOH-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1CC[CH-]CC1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 228.438
PubChem CID 4385789
Formel vikt 228.44
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.