Läs mer
Fistreem International™ Cyklonvatten Ultrapure Still
Produktkod. 13106010
Change view
Utgångsflöde:
4 l/h. Enkeldestillerad
Spänning:
220 V
Mått (L x B x H):
300 x 380 x 750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Utgångsflöde Spänning Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
13106010 4 l/h. Enkeldestillerad 220 V 300 x 380 x 750 mm Varje
1 options
Produktkod. 13106010 Leverantör Fistreem International™ Leverantörsnummer WSC004.MH3.4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Mycket lämplig fortfarande för life science-applikationer. Fistreem International™ Cyklon Ultrapure Water Still använder modern elektronik och dubbla säkerhetssystem för att producera högkvalitativt, pyrogenfritt destillat.
Cyclon ultrarena vattendestillationsapparater är designade för att överträffa accepterade renhets- och prestandanivåer för traditionella system. Av särskilt intresse för användare inom biovetenskap är det pyrogenfria destillatet av allra högsta renhet. Destillationsapparatens unika kondensorångfälla skapar en cykloneffekt som eliminerar alla ångburna droppar, och förhindrar därigenom överföring i destillatet. Utgångar på 4L/h och 8L/h enkeldestillerat och 4L/h dubbeldestillerat erbjuds. De högkvalitativa borosilikatglasvarorna innehåller mycket hållbara, silikamantlade värmeelement. Skydd av värmarna med termistorkontroll och en termisk säkring möjliggör säker drift utan uppsikt. Automatiska reservoarkontroller stänger automatiskt av stillbilden på en full reservoar. Destillationsapparaterna levereras redo för anslutning till en kran och kommer att ge högkvalitativt pyrogenfritt vatten, även på de hårdaste matarvattenförsörjningarna. Panninnehållet töms automatiskt vid avstängning för att minska hastigheten för kalkbildning. Den har fortfarande en ren anläggning som förenklar och halvautomatiserar avkalkningsprocessen.
Alternativ för behandlat foder
När så önskas kan Cyclon destillationsapparater matas med förbehandlat vatten av lämplig kvalitet för att minska eller eliminera behovet av periodisk rengöring. I detta tillstånd separeras kondensorvattnet (kranmatning) från pannvattnet (behandlat foder) för ekonomi. Cyclon destillationsapparater levereras med förbehandlade foderkomponenter som enkelt monteras av användaren så att behandlat vatten kan levereras direkt till pannan. I detta tillstånd säkerställer kontroller att det behandlade matarvattnet automatiskt tillförs vid behov, så att man undviker slöseri. Lämpligt matarvatten är avjoniserat, omvänd osmos eller destillerad kvalitet. Destillationsapparaten kan matas från en användares befintliga vattenkälla. Alternativt är Cyclon-avjonisatorn speciellt utformad för användning med destillationsapparaten.
En lågvattentrycksadapter finns tillgänglig för användning med matarvattentryck mellan 0,35 bar och 0,70 bar (5psi till 10psi). Kontakta kundtjänst för information.
Specifikationer
Produkttyp Cyclon Still
Utgångsflöde 4 l/h. Enkeldestillerad
Mått (L x B x H) 300 x 380 x 750 mm
Elektriska krav 220 V 3 kW
Spänning 220 V
Djup (metriskt) 380 mm
Höjd (metrisk) 750 mm
Bredd (metrisk) 300 mm