Läs mer
RETSCH Cyclone Mill Twister
Produktkod. 11730815 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11730815 220/240 V Varje
1 options
Produktkod. 11730815 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 20.831.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Designad för bearbetning av livsmedel och foder för efterföljande NIR-analys. Retsch™ Cyclone Mill Twister optimerar den reproducerbara provberedningen till NIR-analys, vilket möjliggör meningsfulla och tillförlitliga analysresultat.
  • Optimerad form av rotor och malningskammare genererar en luftstråle som transporterar markprovet genom den integrerade cyklonen in i provflaskan
  • Luftstråle förhindrar att materialet värms upp, vilket bevarar fukthalten
  • Silar garanterar optimal partikelstorleksfördelning så att det inte är nödvändigt att omkalibrera NIR-spektrometern
  • Rotorhastigheten kan justeras i 3 steg för perfekt anpassning till provets krav
  • Att rengöra kvarnen är snabbt och enkelt eftersom luftstrålen ger en fullständig utmatning av materialet från malningskammaren
  • Idealisk för malning av foder, spannmål, foder och andra liknande produkter
  • 3 kontrollerade hastigheter
  • Cyklonseparator med 250mL uppsamlingsflaska för snabb extraktion av prov
  • Ingen korskontaminering tack vare enkel rengöring
  • Bekväm manöverpanel
  • Robust industrimotor 900w med lång livslängd
Specifikationer
Produkttyp Cyclone Mill Twister
Mått (L x B x H) 283 x 449 x 427 mm
Elektriska krav 220/240 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) För slipning före NIR-analys
För användning med (utrustning) För slipning före NIR-analys
Höjd (metrisk) 427 mm
Längd (metrisk) 283 mm
Fas Strömanslutning enfas
Spänning 220/240 V
Vikt (metrisk) 14 kg
Bredd (metrisk) 449 mm
Frekvens 50/60 Hz