Läs mer
Cyclooctane, 99+%
Produktkod. p-7046562
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
Produktkod. 11328106
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15000.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 292-64-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
Cyklooktan används som lösningsmedel, reagens och syntetiska organiska mellanprodukter och det kan användas för att producera cyklooktanon. Det används också som mellanprodukt vid tillverkning av plaster, fibrer, lim och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklooktan används som lösningsmedel, reagens och syntetiska organiska mellanprodukter och det kan användas för att producera cyklooktanon. Det används också som mellanprodukt vid tillverkning av plaster, fibrer, lim och beläggningar.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 292-64-8
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.216
MDL-nummer MFCD00004162
InChI-nyckel WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene, cyclooctan, unii-kkz3kbs654, kkz3kbs654, cyclooctane, acmc-209h7x, cambridge id 6337558, cambridge id 6511221, cambridge id 6544558, cyclooctane, analytical standard
PubChem CID 9266
IUPAC-namn cyklooktan
LEDER C1CCCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctane
Smältpunkt 12°C to 14°C
Densitet 0.835
Kokpunkt 150°C to 152°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3295
Beilstein 1900349
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 112.22
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.