Läs mer
Cyclooctane-d16, TRC
Produktkod. 30365777
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30365777 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99117110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctane-d16
CAS 92204-03-0
Molekylformel C8 D16
Kvantitet 10 mg
Synonym Cyclooctane-d16 (7CI, 9CI), Cyclooctane-D16
InChI formel InChI=1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecadeuteriocyclooctane
Molekylvikt (g/mol) 128.3112
Formel vikt 128.2256