Läs mer
Cyclooctane-d16, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclooctane-d16 |
| CAS | 92204-03-0 |
| Molekylformel | C8 D16 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclooctane-d16 (7CI, 9CI), Cyclooctane-D16 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecadeuteriocyclooctane |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.3112 |
| Formel vikt | 128.2256 |