Läs mer
Cyclooctanol, 97%
Produktkod. 11433418
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433418 25 g 25g
11443418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17825.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-71-9 | C8H16O | 128.22 g/mol
Cyklooktanol är ett nyckelutgångsmaterial som används för framställning av cyklooktanon genom att använda ett kromsyrareagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklooktanol är ett nyckelutgångsmaterial som används för framställning av cyloktanon genom att använda ett kromsyrareagens.
Löslighet
Blandbar med aceton.
Anteckningar
Innehåller 75+% cyklopentan; återstoden består av C{5}- och C{6}-kolväten. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorid och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-71-9
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00001744
InChI-nyckel FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
PubChem CID 12766
IUPAC-namn cyklooktanol
LEDER OC1CCCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctanol
Smältpunkt 14°C to 15°C
Densitet 0.97
Kokpunkt 97°C to 98°C (11 mmHg)
Flampunkt 86°C (186°F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 25 g
Beilstein 1848166
Löslighetsinformation Miscible with acetone.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.