Läs mer
Cyclooctanone, 98%
Produktkod. 10350984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10350984 25 g 25g
10385690 100 g 100g
10289393 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10350984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111440250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-49-8
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.2
MDL-nummer MFCD00001754
InChI-nyckel IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC-namn cyklooktanon
LEDER C1CCCC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctanone
Namnnotering 98%
Smältpunkt 39.0°C to 44.0°C
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 195.0°C to 197.0°C
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C8H14(=O)
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 21
Löslighetsinformation Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Formel vikt 126.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclooctanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.