Läs mer
Cyclooctanone, 98%
Produktkod. p-7025442
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11469946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20911.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.199 g/mol
Cyklooktanon är en alifatisk cykel som uppvisade hämmande aktivitet mot aldosteronsyntas, ett lovande terapeutiskt mål för behandling av kardiovaskulära sjukdomar relaterade till onormalt höga aldosteronnivåer. Det används också vid syntes av 14-ledade laktoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 15g/L. Löslig i aceton, alkohol, kloroform, metanol och bensen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-49-8
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00001754
InChI-nyckel IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC-namn cyklooktanon
LEDER C1CCCC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctanone
Smältpunkt 37°C to 44°C
Densitet 0.96
Kokpunkt 195°C to 197°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Odör Pleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 1280738
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.