Läs mer
Cykloktanonoxim, 98+%
Produktkod. 11472658
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472658 50 g 50g
11462658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16672.18
 Begränsad artikel
CAS: 1074-51-7 | C8H15NO | 141,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-51-7
Molekylformel C8H15NO
Molekylvikt (g/mol) 141.21
MDL-nummer MFCD00191967
InChI-nyckel KTPUHSVFNHULJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctanone oxime, cyclooctanone, oxime, cyclooctanonoxim, cyclooctanoneoxime, acmc-1bxvz, hydroxyimino cyclooctane
PubChem CID 136841
IUPAC-namn N-cyklooktylidenhydroxylamin
LEDER ON=C1CCCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctanone oxime
Smältpunkt 36 °C till 37 °C
Kokpunkt 128 °C till 129 °C (14 mmHg)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 141.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.