Läs mer
Cyclooctanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclooctanone |
| CAS | 502-49-8 |
| Molekylformel | C8H14O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | NSC 9475 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-7H2 |
| LEDER | O=C1CCCCCCC1 |
| IUPAC-namn | cyclooctanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vikt | 126.1045 |