Läs mer
(Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl, 98%
Produktkod. 11398178
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398178 0.5 g 0.5g
11308188 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039402.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12093-05-9 | C11H8FeO3 | 244.027 g/mol
(Cyklooktatetraen)järntrikarbonyl används som primära och sekundära mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12093-05-9
Molekylformel C11H8FeO3
Molekylvikt (g/mol) 244.027
MDL-nummer MFCD00001755
InChI-nyckel XAOCYVWRKJTXOL-JGZYGLCTSA-N
Synonym cyclooctatetraene iron tricarbonyl, tricarbonyl cyclooctatetraene iron, cyclooctatetraenetricarbonyliron, tricarbonyl cyclooctatetraene iron ii, 1,3,5,7-cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, tris carbon monoxide cyclooctatetraene iron
PubChem CID 11436476
IUPAC-namn kolmonoxid;cyklooktatetraen;järn
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=CC=CC=C1.[Fe]
Specifications
Kemiskt namn eller material (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
Smältpunkt 93°C to 95°C
Färg Röd till brun
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3466
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 244.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Product Identifier
  • (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.