Läs mer
Cykloktatetraen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclooctatetraene |
| CAS | 629-20-9 |
| Molekylformel | C8 H8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, Cyclooctatetraene, NSC 5093, [8]Annulene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7- |
| LEDER | C1\C=C/C=C\C=C/C=1 |
| IUPAC-namn | cykloktatetraen |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.149 |
| Formel vikt | 104.063 |