Läs mer
Cyclooctylamine, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11364404
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364404 5 g 5g
11374404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00981.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cyclooctylamine is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water. 10.2 g/L at 20°C.
Notes
Protect from moisture, heat. Avoid excessive and light exposure. Air sensitive. Store at +15°C to +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5452-37-9
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.231
MDL-nummer MFCD00001748
InChI-nyckel HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC-namn cyclooctanamine
LEDER C1CCCC(CCC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclooctylamine
Smältpunkt -48°C
Densitet 0.912
Kokpunkt 189°C to 190°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2689120
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Formel vikt 127.23
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclooctylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).