Läs mer
cyklopamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484109
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15484109 25 mg
15494109 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61528.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4449-51-8 | C27H41NO2 | 411.63 g/mol
Cyclopamin, används som en igelkotts [Hh] signalväg och Smo-hämmare. Det utarmar stamliknande cancerceller i glioblastom och blockerar tumörengraftment. Kan också användas för att inducera differentiering av mänskliga embryonala stamceller (hESC) till hormonuttryckande endokrina celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyclopamine, används som en igelkotts [Hh] signalväg och Smo-hämmare. Det utarmar stamliknande cancerceller i glioblastom och blockerar tumörengraftment. Kan också användas för att inducera differentiering av mänskliga embryonala stamceller (hESCs) till hormonuttryckande endokrina celler.
Löslighet Löslig i etanol (
5 mg/ml varm), DMSO (4 mg/ml), DMF (10 mg/ml), metylenklorid, kloroform, metanol (7 mg/ml) och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4449-51-8
Molekylformel C27H41NO2
Molekylvikt (g/mol) 411.63
MDL-nummer MFCD01735266
InChI-nyckel QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Synonym cyclopamine, 3b,23b-17,23-epoxy-11-deoxoveratraman-3-ol
PubChem CID 122130428
LEDER C[C@@H]1[C@@H]2NC[C@@H](C)C[C@H]2O[C@]11CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopamine
Smältpunkt 234°C to 237°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (5mg/ml warm),DMSO (4mg/ml),DMF (10mg/ml),methylene chloride,chloroform,methanol (7mg/ml),and benzene.
IUPAC-namn (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,9S)-3',6',10,11b-tetrametylspiro[2,3,4,6,6a,6b,7,8,11,11a-dec ahydro-lH-benso[a]fluoren-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol
Formel vikt 411.62
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.