Läs mer
Cyclopamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H41NO2/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 411.3137 |