Läs mer
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303648
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303648 1 g 1g
11313648 250 mg 250mg
11393638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039246.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33114-15-7
Molekylformel C5H5Cl4Nb
Molekylvikt (g/mol) 299.801
MDL-nummer MFCD00070445
InChI-nyckel KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Synonym niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
PubChem CID 74765428
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;niob(5+);tetraklorid
LEDER C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Färg Gul till brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 299.82
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.