Läs mer
Cyklopentadienyltitantriklorid, 99 %
Produktkod. 10684902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10684902 2.5 g Glasflaska 2.5g
10062690 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10684902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215770025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1270-98-0 | C5H5Cl3Ti | 219,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1270-98-0
Molekylformel C5H5Cl3Ti
Molekylvikt (g/mol) 219.36
MDL-nummer MFCD00003724
InChI-nyckel QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentadienyltitanium trichloride
Smältpunkt 170 °C
Namnnotering 99%
Färg Gul till orange
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 2.5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 219.36
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentadienyltitanium trichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.