Läs mer
cyklopentadienyltitan triklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324899 1 g 1g
11314899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 077134.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1270-98-0 | Molekylformel: C5H5Cl3Ti | Molekylvikt: 219,31 g/mol
Föregångare till cyklopentadienyltitan(IV)-komplex och används som katalysatorer för alkenpolymerisationer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1270-98-0
Molekylformel C5H5Cl3Ti
Molekylvikt (g/mol) 219.31
MDL-nummer MFCD00003724
InChI-nyckel QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorocyclopentadienyltitanium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentadienyltitanium trichloride
Smältpunkt 210 °C (dekomposition)
Färg Gul till orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Känslighet Fuktkänslig
UN-nummer UN3261
Formel vikt 219.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.