Läs mer
Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl, 97+%
Produktkod. 11314929
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314929 0.5 g 0.5g
11304929 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 081123.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12108-04-2 | C9H5O4V | 228.076 g/mol
Anställd som läkemedelsintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12108-04-2
Molekylformel C9H5O4V
Molekylvikt (g/mol) 228.076
MDL-nummer MFCD00014259
InChI-nyckel LIFGJKDEFQAOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon monoxide; cyclopentane; vanadium, tetracarbonyl .eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl vanadium
PubChem CID 498652
IUPAC-namn kolmonoxid; cyklopentan; vanadin
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[V]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl
Smältpunkt 138°C
Kokpunkt 80°C to 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3466
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 228.08
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.