Läs mer
cyclopentane-1,2-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cyclopentane-1,2-dione |
| CAS | 3008-40-0 |
| Molekylformel | C5 H6 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h1-3H2 |
| LEDER | O=C1CCCC1=O |
| IUPAC-namn | cyclopentane-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.037 |