Läs mer
Cyklopentan, 95+%, extra torr, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13108563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13108563 100 mL Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 13108563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 SEK
    376.12 SEK / 100ml
    Save 32.88 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Namnnotering Extra Dry
CAS 287-92-3
Smältpunkt -94,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 50,0 °C
Flampunkt −7 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H10
Linjär formel C5H10
Brytningsindex 1,4050 till 1,4070
MDL-nummer MFCD00001356
Kvantitet 100 mL
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Merck Index 15, 2736
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, alkohol, eter och de flesta kolvätelösningsmedel
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCC1
IUPAC-namn cyklopentan
Molekylvikt (g/mol) 70.15
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viskositet 0,44 mPa (20 °C)
Formel vikt 70.15
Procent renhet 95+%
Kvalitet Extra torr
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.