Läs mer
Cyklopentan, 95 %
Produktkod. 11447706
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447706 100 mL 100ml
11457706 500 mL 500ml
11467706 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14697.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,135 g/mol
Cyklopentan används som grönt blåsmedel och är involverat i tillverkningen av polyuretanisoleringsskum, som används i kylar, frysar, varmvattenberedare, byggpaneler, isolerade rör och tak. Som ett smörjmedel hittar det tillämpningar i datorhårddiskar och rymdutrustning på grund av dess låga flyktiga natur. Det är allmänt användbart vid framställning av harts, lim och farmaceutiska mellanprodukter. Det är en tillsats i bensin. Eftersom det är en halogenfri förening och har noll ozonnedbrytningspotential, ersätter det det konventionellt använda klorfluorkolet (CFC) i kyl- och värmeisolering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Cyklopentan används som grönblåsningsmedel och är involverat i tillverkningen av polyuretanisoleringsskum, som används i kylar, frysar, varmvattenberedare, byggpaneler, isolerade rör och tak. Som ett smörjmedel hittar det tillämpningar i datorhårddiskar och rymdutrustning på grund av dess låga flyktiga natur. Det är allmänt användbart vid framställning av harts, lim och farmaceutiska mellanprodukter. Det är en tillsats i bensin. Eftersom det är en halogenfri förening och har noll ozonnedbrytningspotential, ersätter det det konventionellt använda klorfluorkolet (CFC) i kyl- och värmeisolering.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter och aceton. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Undvik värme, direkt solljus, lågor och gnistor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 287-92-3
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.135
MDL-nummer MFCD00001356
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-namn cyklopentan
LEDER C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Smältpunkt °C till 95 °C
Densitet 0.748
Kokpunkt 47 °C till 49 °C
Flampunkt -37 °C (-34 °F)
Analysprocentintervall 95%
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1146
Beilstein 1900195
Merck Index 14,2741
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter och aceton. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 70.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.