Läs mer
Cyclopentane, 95%
Beskrivning
Cyklopentan används som grönt blåsmedel och är involverat i tillverkningen av polyuretanisoleringsskum, som används i kylar, frysar, varmvattenberedare, byggpaneler, isolerade rör och tak. Som ett smörjmedel hittar det tillämpningar i datorhårddiskar och rymdutrustning på grund av dess låga flyktiga natur. Det är allmänt användbart vid framställning av harts, lim och farmaceutiska mellanprodukter. Det är en tillsats i bensin. Eftersom det är en halogenfri förening och har noll ozonnedbrytningspotential, ersätter det det konventionellt använda klorfluorkolet (CFC) i kyl- och värmeisolering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cyklopentan används som grönblåsningsmedel och är involverat i tillverkningen av polyuretanisoleringsskum, som används i kylar, frysar, varmvattenberedare, byggpaneler, isolerade rör och tak. Som ett smörjmedel hittar det tillämpningar i datorhårddiskar och rymdutrustning på grund av dess låga flyktiga natur. Det är allmänt användbart vid framställning av harts, lim och farmaceutiska mellanprodukter. Det är en tillsats i bensin. Eftersom det är en halogenfri förening och har noll ozonnedbrytningspotential, ersätter det det konventionellt använda klorfluorkolet (CFC) i kyl- och värmeisolering.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter och aceton. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Undvik värme, direkt solljus, lågor och gnistor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentane |
| Smältpunkt | -95°C |
| Densitet | 0.748 |
| Kokpunkt | 47°C to 49°C |
| Flampunkt | −37°C (−34°F) |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Odör | Petrol-like |
| Brytningsindex | 1.406 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN1146 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cyclopentane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.