Läs mer
Cyklopentan, 97%, extra ren
Produktkod. 10638143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10638143 100 mL Glasflaska 100ml
10540361 1 L Glasflaska 1 L
10686292 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10638143 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111481000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    513.00 SEK / 100ml
    Save 47.00 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Cyklopentan, 97 %, C5H10, CAS-nummer-287-92-3, ciclopentano, cyklopentan, cyklopentaner, cyklopentylgrupp, hsdb 62, kolväten, cyklisk C5 och C6, pentametylen, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, zyklopentan, 1L, 96% min. (GC), 05, 19, 50,0 grader. C, CHEBI:23492, Vit, 0,7500g/ml, 206-016-6, -7 grader. C | CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 287-92-3
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.15
MDL-nummer MFCD00001356
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-namn cyklopentan
LEDER C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Smältpunkt -94,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 50,0 °C
Flampunkt −7 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H10
Brytningsindex 1,4050 till 1,4070
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 19
Rester efter avdunstning 0,01 % max.
Merck Index 15, 2736
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, alkohol, eter och de flesta kolvätelösningsmedel
Viskositet 0,44 mPa (20 °C)
Formel vikt 70.15
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.