Läs mer
Cyclopentane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis, Solstice
Produktkod. 15632860
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15632860 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15632860 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2706011L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for HPLC,≥75% cyclopentane basis
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
CAS 287-92-3
Abs. max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.50 at 210 nm, max. 1.0 at 198 nm
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -94°C (literature)
Densitet 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 50°C (literature)
Flampunkt −20°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H10
Linjär formel C5H10
MDL-nummer MFCD00001356
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1146
Beilstein 1900195
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCC1
IUPAC-namn cyclopentane
Molekylvikt (g/mol) 70.135
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Formel vikt 70.13
Procent renhet >75%
Kvalitet HPLC