missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclopentane-d10, CDN

Produktkod. 30313139
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313139 1 g
30321346 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313139 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02361G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclopentane-d10
CAS 7426-92-8
Molekylformel C5 D10
Kvantitet 1 g
Synonym Cyclopentane-d10 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Perdeuteriocyclopentane, Cyclopentane-D10
InChI formel InChI=1 S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
LEDER [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriocyclopentane
Molekylvikt (g/mol) 80.195
Formel vikt 80.141 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.